Learn More
N-Desethyl 3-Bromo Lidocaína, TRC
Código de producto. 30352837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30352837 25 mg
30350368 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28892025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246818-42-7
Fórmula molecular C12H17BrN2O
Peso molecular (g/mol) 285.18
Sinónimo N-(3-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide
Nombre IUPAC N-(3-bromo-2,6-dimetilfenil)-2-(etilamino)acetamida
SMILES CCNCC(=O)NC1=C(C=CC(=C1C)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethyl 3-Bromo Lidocaine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17BrN2O/c1-4-14-7-11(16)15-12-8(2)5-6-10(13)9(12)3/h5-6,14H,4,7H2,1-3H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0524