CAS RN 1246816-06-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Meclizina-d8 Dihidrocloruro, TRC
CAS: 1246816-06-7 Fórmula molecular: C25H21D8Cl3N2 Peso molecular (g/mol): 471.92 Sinónimo: 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl](piperazine-d8) DiHydrochloride,UCB-5062-d8,Ancolan-d8,Antivert-d8,Bonamine-d8,Bonine-d8,Calmonal-d8,Permesin-d8,Postafen-d8 SMILES: CC1=CC(CN(C([2H])([2H])C2([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(Cl)C=C4)=CC=C1