Learn More
Meclizina-d8 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30477322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477322 10 mg 10 miligramos
30472194 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20270210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246816-06-7
Fórmula molecular C25H21D8Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 471.92
Sinónimo 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl](piperazine-d8) DiHydrochloride, UCB-5062-d8, Ancolan-d8, Antivert-d8, Bonamine-d8, Bonine-d8, Calmonal-d8, Permesin-d8, Postafen-d8
SMILES CC1=CC(CN(C([2H])([2H])C2([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(Cl)C=C4)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclizine-d8 Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27ClN2/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3/i14D2,15D2,16D2,17D2