CAS RN 1246815-59-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Metil Citosina-13C,15N2 Cloruro, TRC
CAS: 1246815-59-7 Fórmula molecular: 13C C4 H7 15N2 N O . Cl H Peso molecular (g/mol): 164.57 Sinónimo: 6-Amino-5-(methyl-13C)-2(1H)-pyrimidinone-1,3-15N2 hydrochloride,4-Amino-2-hydroxy-5-(methyl-13C)pyrimidine-1,3-15N2 hydrochloride,4-Amino-5-(methyl-13C)-2(1H)-pyrimidinone-1,3-15N2 hydrochloride,5-Methyl cytosine-13C,15N2 hydrochloride,5-Methylcytosine-13C,15N2 hydrochloride,5-Methylcytosine-13C,15N2 (methyl-13C,1,3-15N2) hydrochloride Nombre IUPAC: 4-amino-5-(1^{13}C)metil-(1,3-^{15}N_{2})1H-pirimidina-2-una; Cloruro SMILES: Cl.[13CH3]C1=C[15NH]C(=O)[15N]=C1N