Learn More
5-Metil Citosina-13C,15N2 Cloruro, TRC
Código de producto. 30009172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009172 10 mg 10 miligramos
30007100 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29470210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246815-59-7
Fórmula molecular 13C C4 H7 15N2 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 164.57
Sinónimo 6-Amino-5-(methyl-13C)-2(1H)-pyrimidinone-1,3-15N2 hydrochloride, 4-Amino-2-hydroxy-5-(methyl-13C)pyrimidine-1,3-15N2 hydrochloride, 4-Amino-5-(methyl-13C)-2(1H)-pyrimidinone-1,3-15N2 hydrochloride, 5-Methyl cytosine-13C,15N2 hydrochloride, 5-Methylcytosine-13C,15N2 hydrochloride, 5-Methylcytosine-13C,15N2 (methyl-13C,1,3-15N2) hydrochloride
Nombre IUPAC 4-amino-5-(1^{13}C)metil-(1,3-^{15}N_{2})1H-pirimidina-2-una; Cloruro
SMILES Cl.[13CH3]C1=C[15NH]C(=O)[15N]=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylcytosine methyl-13C,1,3-15N2 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H/i1+1,7+1,8+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.033