CAS RN 1246815-34-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(4-Metil-1H-imidazol-1-il)-5-trifluorometilanilina-d3, TRC
CAS: 1246815-34-8 Fórmula molecular: C11H7D3F3N3 Peso molecular (g/mol): 244.24 Sinónimo: 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine-d3,1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole-d3 Nombre IUPAC: 3-[4-(trideuteriometil)imidazol-1-il]-5-(trifluorometil)anilina SMILES: [2H]C([2H])([2H])c1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F