Learn More
3-(4-Metil-1H-imidazol-1-il)-5-trifluorometilanilina-d3, TRC
Código de producto. 30475801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475801 50 mg 50 miligramos
30469024 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30475801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31306750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246815-34-8
Fórmula molecular C11H7D3F3N3
Peso molecular (g/mol) 244.24
Sinónimo 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine-d3, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole-d3
Nombre IUPAC 3-[4-(trideuteriometil)imidazol-1-il]-5-(trifluorometil)anilina
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline-d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1015