accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHFFFFFFOHFFF

CAS RN 1246525-60-9

IUPAC Nombre: N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)benzamide
Sinónimos: N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)benzamide
Peso molecular (g/mol): 431.26
Fórmula molecular: C17H10F9NO2
InChi Key: DUXWIYXHHGNUJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(C1=CC=C(NC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados