Learn More
SR 1078, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[2,2,2-Trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-4-(trifluoromethyl)-benzamide |
| CAS | 1246525-60-9 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SR 1078, N-[4-[2,2,2-Trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-4-(trifluoromethyl)-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO4/c1-2-22-15-10-6-7-11-16(15)24-19(14-8-4-3-5-9-14)17-12-20-18(21)13-23-17/h3-11,17,19H,2,12-13H2,1H3,(H,20,21)/t17-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CCOc1ccccc1O[C@H]([C@@H]2CNC(=O)CO2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (6S)-6-[(S)-(2-etoxifenoxi)-fenilmetil]morfolin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 327.374 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.147 |