Learn More
SR1078, MedChemExpress
Código de producto. 16486058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16486058 10 mg 10 miligramos
16472197 50 mg 50 miligramos
16448667 5 mg 5 miligramos
16406466 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16486058
Marca: Medchem Express HY14422
MedChemExpress SR1078 is a selective agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptor α/γ (RORα/RORγ). SR1078 directly binds to the ligand binding domain of RORα and RORγ and increases the transcriptional activity of these receptors, leading to stimulation of RORα/γ target gene transcription.
SR1078 is a selective agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptor α/γ (RORα/RORγ). SR1078 directly binds to the ligand binding domain of RORα and RORγ and increases the transcriptional activity of these receptors, leading to stimulation of RORα/γ target gene transcription.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR1078
Forma física Solid
CAS 1246525-60-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F9NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (77.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 431.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.25
Porcentaje de pureza 99.67%