CAS RN 1245526-82-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Glucocorticoid receptor agonist, MedChemExpress
MedChemExpress Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.