CAS RN 1243259-19-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
6
de
6
resultados
1
Clorhidrato de (2S,3S)-2-amino-3-metil-N-[2-(4-morfolinil)etil]pentanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de (2S,3S)-2-amino-3-metil-N-[2-(4-morfolinil)etil]pentanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de (2S,3S)-2-amino-3-metil-N-[2-(4-morfolinil)etil]pentanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Tocris Bioscience™ LM11A 31 dihydrochloride
Nonpeptide p75NTR ligand; neuroprotective
5
6