Learn More
Clorhidrato de (2S,3S)-2-amino-3-metil-N-[2-(4-morfolinil)etil]pentanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]pentanamide Hydrochloride |
| CAS | 1243259-19-9 |
| Fórmula molecular | C12H25N3O2 . 2HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]pentanamide Dihydrochloride, LM11A 31 Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25N3O2/c1-3-10(2)11(13)12(16)14-4-5-15-6-8-17-9-7-15/h10-11H,3-9,13H2,1-2H3,(H,14,16)/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | Cl.Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)NCCN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-2-amino-3-metil-N-(2-morfolin-4-iletil)pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 243.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.148 |