CAS RN 12427-40-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Tenazónónico Sal de cobre, TRC
CAS: 12427-40-6 Fórmula molecular: 2 C10 H14 N O3 . Cu Peso molecular (g/mol): 455.99 Sinónimo: L-3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one Copper Salt,(5S)-3-Acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-[(1S)-1-methylpropyl]-2H-pyrrol-2-one Copper Salt,AAC-toxin Copper Salt,L-Tenuazonic Acid Copper Salt Nombre IUPAC: cobre; (2S)-4-acetil-2-[(1S)-1-metilpropilo]-5-oxo-1,2-dihidropirrrol-3-olato SMILES: [Cu+2].CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)C(=C1[O-])C(=O)C.CC[C@H](C)[C@@H]2NC(=O)C(=C2[O-])C(=O)C