Learn More
Ácido Tenazónónico Sal de cobre, TRC
Código de producto. 30008485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008485 1 mg 1 miligramo
17909849 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0196201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12427-40-6
Fórmula molecular 2 C10 H14 N O3 . Cu
Peso molecular (g/mol) 455.99
Sinónimo L-3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one Copper Salt, (5S)-3-Acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-[(1S)-1-methylpropyl]-2H-pyrrol-2-one Copper Salt, AAC-toxin Copper Salt, L-Tenuazonic Acid Copper Salt
Nombre IUPAC cobre; (2S)-4-acetil-2-[(1S)-1-metilpropilo]-5-oxo-1,2-dihidropirrrol-3-olato
SMILES [Cu+2].CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)C(=C1[O-])C(=O)C.CC[C@H](C)[C@@H]2NC(=O)C(=C2[O-])C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenuazonic acid copper(II) salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H15NO3.Cu/c2*1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8;/h2*5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14);/q;;+2/p-2/t2*5-,8-;/m00./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1243