CAS RN 1242137-18-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Oxo-MDV 3100 (Oxo-enzalutamida), TRC
CAS: 1242137-18-3 Fórmula molecular: C21 H16 F4 N4 O3 Peso molecular (g/mol): 448.37 Sinónimo: 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-2,4-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-methylbenzamide Nombre IUPAC: 4-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-5,5-dimetil-2,4-dioxo-imidazolidina-1-il]-2-fluoro-N-metil-benzamida SMILES: CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=O)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C#N)c(c3)C(F)(F)F