Learn More
Oxo-MDV 3100 (Oxo-enzalutamida), TRC
Código de producto. 30138015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138015 10 mg 10 miligramos
30132876 50 mg 50 miligramos
30010420 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85780010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1242137-18-3
Fórmula molecular C21 H16 F4 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 448.37
Sinónimo 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-2,4-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-methylbenzamide
Nombre IUPAC 4-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-5,5-dimetil-2,4-dioxo-imidazolidina-1-il]-2-fluoro-N-metil-benzamida
SMILES CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=O)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C#N)c(c3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxo Enzalutamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16F4N4O3/c1-20(2)18(31)28(12-5-4-11(10-26)15(8-12)21(23,24)25)19(32)29(20)13-6-7-14(16(22)9-13)17(30)27-3/h4-9H,1-3H3,(H,27,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1159