CAS RN 1240244-29-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Alfa-[3-(4,5-dihidro-4,4-dimetil-2-oxazolil)-2-metilfenil]-1H-imidazol-5-metanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Alfa-[3-(4,5-dihidro-4,4-dimetil-2-oxazolil)-2-metilfenil]-1H-imidazol-5-metanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.