Learn More
Alfa-[3-(4,5-dihidro-4,4-dimetil-2-oxazolil)-2-metilfenil]-1H-imidazol-5-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-[3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-oxazolyl)-2-methylphenyl]-1H-imidazole-5-methanol |
| CAS | 1240244-29-4 |
| Fórmula molecular | C16H19N3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O2/c1-10-11(14(20)13-7-17-9-18-13)5-4-6-12(10)15-19-16(2,3)8-21-15/h4-7,9,14,20H,8H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | OC(C1=CNC=N1)C2=CC=CC(C3=NC(C)(C)CO3)=C2C |
| Nombre IUPAC | (3-(4,4-dimetil-4,5-dihidrooxazol-2-il)-2-metilfenil)(1H-imidazol-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 285.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.15 |