accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2FFFF

CAS RN 123973-25-1

IUPAC Nombre: 2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Sinónimos: 2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Peso molecular (g/mol): 179.12
Fórmula molecular: C7H5F4N
InChi Key: YKPDYPPZLUZONK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados