Learn More
2-fluoro-3-(trifluorometil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 123973-25-1 |
| Fórmula molecular | C7H5F4N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-benzenamine, [2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F4N/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cccc(c1F)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 179.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0358 |