accessibility menu, dialog, popup

UserName

NONH2HO

CAS RN 123931-04-4

IUPAC Nombre: 3-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one
Sinónimos: 3-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one
Peso molecular (g/mol): 116.12
Fórmula molecular: C4H8N2O2
InChi Key: HCKUBNLZMKAEIN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1CCN(O)C1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados