Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-(+)-HA-966
Descripción
Antagonist/partial agonist at the glycine site of the NMDA receptor; able to cross the blood-brain barrier.
S-enantiomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-HA-966 |
| CAS | 123931-04-4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C4H8N2O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.12 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 116.12 |