CAS RN 123354-88-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N- 2-[(2-furanilmetil)tio]etil]amino][[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]imino]metil]-metanosulfonamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N- 2-[(2-furanilmetil)tio]etil]amino][[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]imino]metil]-metanosulfonamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N- 2-[(2-furanilmetil)tio]etil]amino][[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]imino]metil]-metanosulfonamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.