Learn More
N- 2-[(2-furanilmetil)tio]etil]amino][[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]imino]metil]-metanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(((2-((2-Furanylmethyl)thio)ethyl)amino)((2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)imino)methyl)-methanesulfonamide |
| CAS | 123354-88-1 |
| Fórmula molecular | C17H23N3O5S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23N3O5S2/c1-27(23,24)20-17(18-8-10-26-12-15-3-2-9-25-15)19-11-16(22)13-4-6-14(21)7-5-13/h2-7,9,16,21-22H,8,10-12H2,1H3,(H2,18,19,20) |
| SMILES | O=S(=O)(NC(=NCC(O)C1=CC=C(O)C=C1)NCCSCC=2OC=CC2)C |
| Nombre IUPAC | N-(N-(2-((furan-2-ilmetil)tio)etil)-N'-(2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil)carbamimidoil)metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 413.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.11 |