accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNHONNN(E)

CAS RN 123312-89-0

IUPAC Nombre: 6-methyl-4-[(E)-[(pyridin-3-yl)methylidene]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-one
Sinónimos: endeavor pymetrozine (iso) plenum fulfill pymetrozine chess
Peso molecular (g/mol): 217.23
Fórmula molecular: C10H11N5O
InChi Key: QHMTXANCGGJZRX-WUXMJOGZSA-N
SMILES: CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\C1=CC=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)