Learn More
Pimetrozina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pymetrozine |
| CAS | 123312-89-0 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N5 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Triazin-3(2H)-one','4,5-dihydro-6-methyl-4-[(3-pyridinylmethylene)amino]-','(E)-, 4,5-Dihydro-6-methyl-4-[(E)-(3-pyridinylmethylene)amino]-1,2,4-triazin-3(2H)-one, A 9364A, CGA 215944, Chess, Endeavor, Fulfill, Plenum, Pymetrozine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N5O/c1-8-7-15(10(16)14-13-8)12-6-9-3-2-4-11-5-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,16)/b12-6+ |
| SMILES | CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-4-[(E)-piridina-3-ilmetilidenamino]-2,5-dihidro-1,2,4-triazina-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 217.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0964 |