CAS RN 123251-08-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
[4S-(4alfa,7beta,7aalfa)]-7,7a-dihidro-7-hidroxi-4-metoxi-4H-furo[3,2-c]piran-2(6H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[4S-(4alfa,7beta,7aalfa)]-7,7a-dihidro-7-hidroxi-4-metoxi-4H-furo[3,2-c]piran-2(6H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.