Learn More
[4S-(4alfa,7beta,7aalfa)]-7,7a-dihidro-7-hidroxi-4-metoxi-4H-furo[3,2-c]piran-2(6H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4S-(4alpha,7beta,7aalpha)]-7,7a-Dihydro-7-hydroxy-4-methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one |
| CAS | 123251-08-1 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O5/c1-11-8-4-2-6(10)13-7(4)5(9)3-12-8/h2,5,7-9H,3H2,1H3/t5-,7+,8-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1OC[C@H](O)[C@@H]2OC(=O)C=C12 |
| Nombre IUPAC | (4S,7S,7aR)-7-hidroxi-4-metoxi-4,6,7,7a-tetrahidrofuro[3,2-c]piran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0528 |