CAS RN 1230487-00-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Siponimod, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Siponimod, MedChemExpress
MedChemExpress Siponimod (BAF-312) is an orally active and selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulator. Siponimod is selective for S1P1 and S1P5 over S1P2, S1P3, and S1P4, with EC50s of 0.4, 0.98, >10000, >1000, and 750 nM, respectively. Siponimod can be used for multiple sclerosis (MS) research-.