Learn More
Siponimod, TRC
Código de producto. 30416140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416140 2.5 mg 2.50 miligramo
30414380 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6836602.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Siponimod
CAS 1230487-00-9
Fórmula molecular C29H35F3N2O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1-[[4-[(1E)-1-[[[4-Cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]imino]ethyl]-2-ethylphenyl]methyl]-3-azetidinecarboxylic Acid, 1-(4-[1-[(E)-4-Cyclohexyl-3-trifluoromethyl-benzyloxyimino]-ethyl]-2-ethyl-benzyl)-azetidine-3-carboxylic Acid, BAF 312
Fórmula InChI InChI=1S/C29H35F3N2O3/c1-3-21-14-23(10-11-24(21)15-34-16-25(17-34)28(35)36)19(2)33-37-18-20-9-12-26(22-7-5-4-6-8-22)27(13-20)29(30,31)32/h9-14,22,25H,3-8,15-18H2,1-2H3,(H,35,36)/b33-19+
SMILES CCc1cc(ccc1CN2CC(C2)C(=O)O)\C(=N\OCc3ccc(C4CCCCC4)c(c3)C(F)(F)F)\C
Nombre IUPAC Ácido 1-[[4-[(E)-N-[[4-ciclohexil-3-(trifluorometil)fenil]metoxi]-C-metilcarbonimidoil]-2-etilfenil]metil]azetidina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 516.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.26
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.