accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 123-15-9

IUPAC Nombre: 2-methylpentanal
Sinónimos: 2-methylpentaldehyde
Peso molecular (g/mol): 100.16
Fórmula molecular: C6H12O
InChi Key: FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCC(C)C=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)