Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methylvaleraldehyde, 98%
Código de producto. 11421247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11421247 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11421247 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B24199.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
2-Methylvaleraldehyde is used as an intermediate to manufacture organic compounds (pharmaceuticals, odorants and flavorings)
Solubility
Soluble in water (4.2g/L at 25°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylvaleraldehyde
CAS 123-15-9
Punto de fusión -100°C
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 16°C (62°F)
Olor Like Aldehyde
Fórmula molecular C6H12O
Número MDL MFCD00006986
Cantidad 100 g
Número UN UN2367
Beilstein 1739423
Sinónimo 2-methylvaleraldehyde, methyl valeraldehyde, pentanal, 2-methyl, 2-formylpentane, 2-methylpentaldehyde, valeraldehyde, 2-methyl, 2-methylvaleric aldehyde, pentanal, methyl, alpha-methylpentanal, alpha-methylpentenal
Clave InChI FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C=O
Nombre IUPAC 2-methylpentanal
Peso molecular (g/mol) 100.161
PubChem CID 31245
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%