Learn More
2-Metilvaleraldehído (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylvaleraldehyde |
| CAS | 123-15-9 |
| Fórmula molecular | C6H12O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Methylpentanal (ACI), Valeraldehyde, 2-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), (±)-2-Methylpentanal, 2-Formylpentane, 2-Methylvaleraldehyde, 2-Methylvaleric aldehyde, NSC 49351, α-Methylpentanal, α-Methylvaleraldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(C)C=O |
| Nombre IUPAC | 2-metilpentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |