CAS RN 1229208-44-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
GS 9973, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Entospletinib, MedChemExpress
MedChemExpress Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.