Learn More
Entospletinib, MedChemExpress
Código de producto. 16487016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487016 100 mg 100 miligramos
16486938 10 mg 10 miligramos
16462997 50 mg 50 miligramos
16449487 5 mg 5 miligramos
16401216 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15968
MedChemExpress Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.
Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entospletinib
Forma física Solid
CAS 1229208-44-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GS-9973
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (104.51 mM)
SMILES C12=NC=CN1C=C(C3=CC4=C(C=C3)C=NN4)N=C2NC5=CC=C(N6CCOCC6)C=C5
Peso molecular (g/mol) 411.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.46
Porcentaje de pureza 99.41%