Learn More
GS 9973, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Entospletinib |
| CAS | 1229208-44-9 |
| Fórmula molecular | C23H21N7O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | GS 9973, 6-(1H-Indazol-6-yl)-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-Imidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21N7O/c1-2-17-14-25-28-20(17)13-16(1)21-15-30-8-7-24-23(30)22(27-21)26-18-3-5-19(6-4-18)29-9-11-31-12-10-29/h1-8,13-15H,9-12H2,(H,25,28)(H,26,27) |
| SMILES | C1CN(CCO1)c2ccc(Nc3nc(cn4ccnc34)c5ccc6cn[nH]c6c5)cc2 |
| Nombre IUPAC | 6-(1H-indazol-6-il)-N-(4-morfolin-4-ilfenil)imidazo[1,2-a]pirazin-8-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 411.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.1808 |