CAS RN 1228178-12-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 2-azido-2-desoxi-N-[[(fenilamino)carbonil]oxi]-D-gluconimídico Delta-lactona, 3,4,6-triacetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 2-azido-2-desoxi-N-[[(fenilamino)carbonil]oxi]-D-gluconimídico delta-lactona, 3,4,6-triacetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 2-azido-2-desoxi-N-[[(fenilamino)carbonil]oxi]-D-gluconimídico Delta-lactona, 3,4,6-triacetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.