Learn More
Ácido 2-azido-2-desoxi-N-[[(fenilamino)carbonil]oxi]-D-gluconimídico Delta-lactona, 3,4,6-triacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azido-2-deoxy-N-(((phenylamino)carbonyl)oxy)-D-gluconimidic Acid delta-Lactone, 3,4,6-Triacetate |
| CAS | 1228178-12-8 |
| Fórmula molecular | C19H21N5O9 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N5O9/c1-10(25)29-9-14-16(30-11(2)26)17(31-12(3)27)15(22-24-20)18(32-14)23-33-19(28)21-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14-17H,9H2,1-3H3,(H,21,28)/b23-18-/t14-,15-,16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O\C(=N/OC(=O)Nc2ccccc2)\[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R,6Z)-3,4-diacetiloxi-5-azido-6-(fenilcarbamoiloxiimino)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 463.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1339 |