CAS RN 1227911-45-6
IUPAC Nombre:
1-[6-(3-amino-1H-indazol-6-yl)-2-(methylamino)pyrimidin-4-yl]-N-cyclohexyl-6-methylpiperidine-3-carboxamide
Sinónimos:
1-[6-(3-amino-1H-indazol-6-yl)-2-(methylamino)pyrimidin-4-yl]-N-cyclohexyl-6-methylpiperidine-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol):
462.6
Fórmula molecular:
C25H34N8O
InChi Key:
QLPHOXTXAKOFMU-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CNC1=NC(=CC(=N1)N1CC(CCC1C)C(=O)NC1CCCCC1)C1=CC=C2C(N)=NNC2=C1
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ GSK 2334470
CAS: 1227911-45-6 Fórmula molecular: C25H34N8O
2
GSK2334470, MedChemExpress
MedChemExpress GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.