Learn More
GSK2334470, MedChemExpress
Código de producto. 16456278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456278 10 mg 10 miligramos
16446616 100 mg 100 miligramos
16402407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16456278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14981
MedChemExpress GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2334470
CAS 1227911-45-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34N8O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM)
SMILES O=C([C@@H]1CN(C2=NC(NC)=NC(C3=CC4=C(C=C3)C(N)=NN4)=C2)[C@H](C)CC1)NC5CCCCC5
Peso molecular (g/mol) 462.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.59
Porcentaje de pureza 95.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease