accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH4Br

CAS RN 12265-06-4

IUPAC Nombre: ammonium bromide
Sinónimos: ammonium bromide 阿扎溴铵
Peso molecular (g/mol): 97.94
Fórmula molecular: BrH4N
InChi Key: SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH4+].[Br-]
Porcentaje de pureza 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados