Learn More
Bromuro de amonio-d4, CDN
Código de producto. 30316039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30316039 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316039 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND02305G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium-D4 Bromide
CAS 12265-06-4
Fórmula molecular Br . D4 N
Cantidad 5 g
Sinónimo Ammonium bromide ((ND4)Br) (6 CI, 8 CI, 9 CI), Ammonium-d4 bromide, Tetradeuteroammonium bromide, Ammonium-D4 Bromide
Fórmula InChI InChI=1 S/BrHH3N/h1H;1H3/i/hD4
SMILES [Br-].[2 H][N+]([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC bromuro de tetradeuterioazanio
Peso molecular (g/mol) 101.9671
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.9778 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity