accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHNNSOOOHSOOHOSOOOHNHSOOOHH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2ONaNaNaNa

CAS RN 122451-08-5

IUPAC Nombre: 4-[7,12,17-tris(4-sulfophenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1,3,5,7,9,11,13(22),14,16,18(21),19-undecaen-2-yl]benzene-1-sulfonic acid dodecahydrate tetrasodium
Sinónimos: 4-[7,12,17-tris(4-sulfophenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1,3,5,7,9,11,13(22),14,16,18(21),19-undecaen-2-yl]benzenesulfonic acid dodecahydrate tetrasodium
Peso molecular (g/mol): 1243.12
Fórmula molecular: C44H54N4Na4O24S4
InChi Key: CDOFYZDFUGMKDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C2NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=CC=C1N2)C1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados