Learn More
Meso-tetra(sulfonatofenil) porfina tetrasódica dodecahidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327308 250 mg 250 miligramos
11317308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030538.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122451-08-5 | C44H54N4Na4O24S4 | 1243.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122451-08-5
Fórmula molecular C44H54N4Na4O24S4
Peso molecular (g/mol) 1243.119
Número MDL MFCD00151011
Clave InChI CDOFYZDFUGMKDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4',4,4'-porphine-5,10,15,20-tetrayl tetrakis benzenesulfonic acid tetrasodium salt hydrate
PubChem CID 131869494
Nombre IUPAC sodio;4-[10,15,20-tris(4-sulfofenil)-21,24-dihidroporfirina-5-il]ácido bencenosulfónico;dodecahidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=C(C=C7)S(=O)(=O)O)C8=CC=C(C=C8)S(=O)(=O)O)C9=CC=C(C=C9)S(=O)(=O)O)N3)S(=O)(=O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrasodium meso-tetra(sulfonatophenyl)porphine dodecahydrate
Cantidad 250 mg
Beilstein 5488862
Formula Weight (peso de la fórmula) 1239.11 (1022.87 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
Forma física cristalino/a/s