CAS RN 1222468-90-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-SCN-Bn-deferoxamina, TRC
CAS: 1222468-90-7 Fórmula molecular: C33H52N8O8S2 Peso molecular (g/mol): 752.94 Sinónimo: N4-[5-[[4-[[5-(Acetylhydroxyamino)pentyl]amino]-1,4-dioxobutyl]hydroxyamino]pentyl]-N1-hydroxy-N1-[5-[[[(4-isothiocyanatophenyl)amino]thioxomethyl]amino]pentyl]butanediamide,P-Isothiocyanatobenzyl-desferrioxamine Nombre IUPAC: N-[5-[acetil(hidroxi)amino]pentilo]-N'-hidroxi-N'-[5-[[4-[hidroxi-[5-[(4-isotiocianatofenil)carbamotioiloilino]pentilo]amino-4-oxbutanoil]amino]pentil]butanediamida SMILES: CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=S)Nc1ccc(cc1)N=C=S