Learn More
p-SCN-Bn-deferoxamina, TRC
Código de producto. 30008542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008542 50 mg 50 miligramos
30003916 25 mg 25 miligramos
30005048 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS20012550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1222468-90-7
Fórmula molecular C33H52N8O8S2
Peso molecular (g/mol) 752.94
Sinónimo N4-[5-[[4-[[5-(Acetylhydroxyamino)pentyl]amino]-1,4-dioxobutyl]hydroxyamino]pentyl]-N1-hydroxy-N1-[5-[[[(4-isothiocyanatophenyl)amino]thioxomethyl]amino]pentyl]butanediamide, P-Isothiocyanatobenzyl-desferrioxamine
Nombre IUPAC N-[5-[acetil(hidroxi)amino]pentilo]-N'-hidroxi-N'-[5-[[4-[hidroxi-[5-[(4-isotiocianatofenil)carbamotioiloilino]pentilo]amino-4-oxbutanoil]amino]pentil]butanediamida
SMILES CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=S)Nc1ccc(cc1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-SCN-Bn-deferoxamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H52N8O8S2/c1-26(42)39(47)22-8-2-5-19-34-29(43)15-17-31(45)40(48)23-9-3-6-20-35-30(44)16-18-32(46)41(49)24-10-4-7-21-36-33(51)38-28-13-11-27(12-14-28)37-25-50/h11-14,47-49H,2-10,15-24H2,1H3,(H,34,43)(H,35,44)(H2,36,38,51)
Formula Weight (peso de la fórmula) 752.335