CAS RN 122055-68-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(todo-Z)-2-(6,9,12,15,18-Heneicosapentaenil)-4,5-dihidro-4,4-dimetil-oxazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(todo-Z)-2-(6,9,12,15,18-Heneicosapentaenil)-4,5-dihidro-4,4-dimetil-oxazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.