Learn More
(todo-Z)-2-(6,9,12,15,18-Heneicosapentaenil)-4,5-dihidro-4,4-dimetil-oxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (all-Z)-2-(6,9,12,15,18-Heneicosapentaenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyl-oxazole |
| CAS | 122055-68-9 |
| Fórmula molecular | C26H41NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-6,9,12,15,18-Heneicosapentaen-1-yl-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H41NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-27-26(2,3)24-28-25/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,4,7,10,13,16,19-24H2,1-3H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17- |
| SMILES | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC1=NC(C)(C)CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-henicosa-6,9,12,15,18-pentaenil]-4,4-dimetil-5H-1,3-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 383.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.3188 |