CAS RN 1219957-27-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Metil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[4,3-c]piridina-3-carboxamida Cloruro, TRC
CAS: 1219957-27-3 Fórmula molecular: C8H12N4O . HCl Peso molecular (g/mol): 216.67 Sinónimo: 1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI),N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride,4,5,6,7-Tetrahydro-N-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride,N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride Nombre IUPAC: N-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-3-carboxamida; Cloruro SMILES: Cl.CNC(=O)c1n[nH]c2CCNCc12